860103C
Avanti
18:1 Phosphatidylpropanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt)
About This Item
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (860103C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 860103C
Concentrazione
10 mg/mL (860103C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C42H79O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41(43)47-38-40(39-49-51(45,46)48-37-6-3)50-42(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,40H,4-18,23-39H2,1-3H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t40-;/m1./s1
ZGATVCGNENIEOO-MYJLHYLNSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash