Key Documents
860068P
Avanti
24:1 CPE (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand (860068P), powder
Sinonimo/i:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H87N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
771.15
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860068P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (860068P)
Tipo di lipide
sphingolipids
deuterated lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5mL glass amber screw cap vial (860068P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3