Documenti fondamentali
860066P
Avanti
Brain CPE
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
Ceramide phosphoethanolamine (brain, porcine)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H77N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
689.00
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (860066P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860066P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C38H77N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)40-36(35-46-47(43,44)45-34-33-39)37(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,36-37,41H,3-28,30,32-35,39H2,1-2H3,(H,40,42)(H,43,44)/b31-29+/t36-,37+/m0/s1
ODXAYQMCAAQOSY-YPDYIYJKSA-N
Descrizione generale
Ceramide phosphoethanolamine (CPE) is a sphingolipid found in mammalian cells, bacteria and invertebrates. It is a major sphingolipid found in the cell membrane of Drosophila and Musca. A high level of CPE is observed in mammalian brain and testis and lower levels in liver and heart. CPE is a precursor for the production of sphingomyelin in the liver.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860066P-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860066P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ceramide phosphoethanolamine, an enigmatic cellular membrane sphingolipid
Panevska A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
860066P-25MG4061838810366
860066P-5MG4061838810373