Documenti fondamentali
857506P
Avanti
a15:0-i15:0 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H70NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
663.91
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (857506P-1MG)
pkg of 1x5 mg (857506P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
vaccine development
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)=O
InChI
1S/C35H70NO8P/c1-5-32(4)24-20-16-12-9-10-13-17-21-25-34(37)41-29-33(30-43-45(39,40)42-28-27-36)44-35(38)26-22-18-14-8-6-7-11-15-19-23-31(2)3/h31-33H,5-30,36H2,1-4H3,(H,39,40)/t32-,33-/m1/s1
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857506P-1MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857506P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)