Key Documents
850759C
Avanti
16:0-20:4 PE
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PAPE; PE(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110638
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H74NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
740.00
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850759C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850759C
Concentrazione
10 mg/mL (850759C-25mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Applicazioni
16:0-20:4 PE has been used to determine its effect on oxidative burst in neutrophil granulocytes. It has also been used to determine its detergent solubility with equimolar concentration of sphingomyelin/cholesterol (SM/CHOL).
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850759C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
The oxidation state of phospholipids controls the oxidative burst in neutrophil granulocytes
Bluml S, et al.
Journal of Immunology, 181(6), 4347-4353 (2008)
Acyl chain unsaturation in PEs modulates phase separation from lipid raft molecules
Shaikh SR, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 311(3), 793-796 (2003)