850172P
Avanti
rac-16:0PI(3,5)P2-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand 850172P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-rac-glycero(d5)-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850172P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850172P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850172P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C(C([2H])([2H])OP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
HNGGHESQDDJGQL-FAOVSLPCSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)