Key Documents
850110L
Avanti
17:0-16:1 PI-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-palmitoleoyl-sn-glycero(d5)-3-phosphoinositol (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H77D5NO13P
Numero CAS:
Peso molecolare:
845.10
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Forma fisica
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
500 μg/mL
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (850110L-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C