Key Documents
840487C
Avanti
18:3 PG
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H70O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
788.96
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840487C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840487C
Concentrazione
10 mg/mL (840487C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C42H71O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,39-40,43-44H,3-4,9-10,15-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
JIBYBHPPGFSINU-NYUFXKKKSA-M
Descrizione generale
18:3 PG or 1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid with substitution of two linolenic acids at sn-1 and sn-2 positions and phospho-(1′-rac-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840487C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3