Documenti fondamentali
810389P
Avanti
Cholyl-L-Lysine Fluorescein disodium salt
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Cholyl-Lys-Fluorescein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H61N3Na2O12
Peso molecolare:
954.02
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio:
>99% (TLC)
Stato:
powder
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg ((810389P-1MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
fluorescent lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C([O-])=O)CCCCNC(NC5=CC=C(C6=C(C=C7)C(OC8=CC=C(O)C=C86)=CC7=O)C=C5C([O-])=O)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C51H63N3O12.2Na/c1-26(35-12-13-36-46-37(25-43(59)51(35,36)3)50(2)18-17-31(57)21-28(50)22-40(46)58)7-16-44(60)53-39(48(63)64)6-4-5-19-52-49(65)54-38-14-8-27(20-33(38)47(61)62)45-32-11-9-30(56)24-42(32)66-41-15-10-29(55)23-34(41)45;;/h8-11,14-15,20,23-24
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810389P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)