810188P
Avanti
TopFluor™ TMR PI
Avanti Research™ - A Croda Brand 810188P, powder
Sinonimo/i:
TopFluor™ TMR PI, 1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol (Ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810188P-50ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810188P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available