810166P
Avanti
18:1-12:0 NBD PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810166P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810166P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810166P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol