810132C
Avanti
18:1-06:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810132C
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810132C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810132C
Concentrazione
1 mg/mL (810132C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component in preparing lipid solution for bilayer formation
- to use as a single donor in fluorescence resonance energy transfer (FRET) based assay
- to prepare phospholipid-coated beads
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)