810120P
Avanti
18:0 PEG2000 PE CF
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[poly(ethylene glycol)2000-N′-carboxyfluorescein] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810120P-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (810120P-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in in vitro release assays from nanoemulsion (NE)
- for the labeling PEGylated LPD (liposome-polycation-DNA) for size exclusion chromatography studies
- as a fluorescent probe to monitor shape transformation in giant vesicles
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)