Documenti fondamentali
792456C
Avanti
18:1(n7)-16:0 PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-(11Z-octadecenoyl)-2- palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H82NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
760.08
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL in chloroform
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Tipo di lipide
phospholipids
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792456C-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)