700306P
Avanti
Geranyl phosphate ammonium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Geranyl phosphate ammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22NO4P
Peso molecolare:
251.26
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700306P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)