700254P
Avanti
3-oxo deoxycholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-12α-ol-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg ((700254P-10MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700254P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)