Documenti fondamentali
700241P
Avanti
Apocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
8(14),5β-Cholenoic acid-3α,12α-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1[C@@]2(C(CCC2=C3C(C4(C(CC(CC4)O)CC3)C)C1)C(CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-16,18,20-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14?,15?,16?,18?,20?,21?,23?,24-/m1/s1
XWJTYEGVQBFZHI-CVLMAKDASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700241P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)