Key Documents
700196P
Avanti
Alloisolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Alloisolithocholic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.57
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (700196P-10mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700196P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3