Key Documents
330822L
Avanti
Chol Ester Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Chol Ester Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Forma fisica
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330822L-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C