Documenti fondamentali
330733P
Avanti
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1′-N-tridecanoyl-D-erythro-sphingosine (d7) (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H67D7N2O11S
Numero CAS:
Peso molecolare:
762.10
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (330733P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Descrizione generale
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0) is a deuterated derivative of C13 3-O-sulfogalactostyl(β) ceramide.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)