Documenti fondamentali
330259W
Avanti
Chenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-Cholanic acid-3α,7α-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H36D4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Saggio
>99% (MS)
Stato
methanol solution
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])C1)C)CC[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2
RUDATBOHQWOJDD-PSTGXAJBSA-N
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330259W-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)