Documenti fondamentali
330257P
Avanti
Deoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β;-cholanic acid-3α;,12α;-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H36D4O4
Peso molecolare:
396.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x5 mg (330257P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330257P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)