300115S
Avanti
Dox-NP™ (5mL vial)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Dox-NP™ (5mL vial)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Dox-NP™ (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Saggio
>99% (HPLC/MS)
Forma fisica
dispersion
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL (300115S-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3