Z766879
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size XL
Sinonimo/i:
disposable glove
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
(chloroprene gloves)
green
Misura
XL
Descrizione
ambidexterous
textured fingers
Caratteristiche
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
Confezionamento
pack of 50 ea (boxes of 50)
Produttore/marchio commerciale
Microflex NEC-288-XL
Lunghezza
11.8 in. , cuff
Spessore
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z766879-500EA | 4061834389750 |
Z766879-50EA | 4061834389767 |