Documenti fondamentali
Z757055
Kern DLB moisture analyzer, for samples up to 160 g
AC/DC input 220 - 240 V AC
Sinonimo/i:
moisture sensor, mositure tester
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern DLB 160-3A
Capacità di pesata
160 g
Largh. x prof. × alt.
210 mm × 340 mm × 225 mm
Descrizione generale
  • Back lit LCD display with digit height 17 mm
  • Halogen quartz glass heater, 400 W
  • Internal memory for automatic sequence of 5 complete drying processes
  • 10 sample plates included
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)