Z743906
ART® SoftFit L Reload System
tip design ART 1000L, size 1000 μL, racked, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
racked
tip design ART 1000L
Confezionamento
pkg of 4X768 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2779
tecniche
PCR: suitable
Misura
1000 μL
Volume
1000 μL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)