Z743889
ART® SoftFit L Reload System
HLT 20L, size 20 μL, reload insert, non-sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
HLT 20L
reload insert
Confezionamento
pkg of 5X960 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3722-RI
tecniche
PCR: suitable
Misura
20 μL
Volume
20 μL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)