Z743813
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT uLtra micro 20uL, size 20 μL, bulk pack, non-sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
HLT uLtra micro 20uL
bulk pack
Confezionamento
pkg of 10X1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3520-05
tecniche
PCR: suitable
Misura
20 μL
Volume
20 μL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)