Documenti fondamentali
Z743783
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 1000, size 1000 μL, rack, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Codice UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
Misura:
1000 μL
Sterilità:
sterile
Caratteristiche:
ART 1000
rack
Confezionamento:
pkg of 4X768 ea
Produttore/marchio commerciale:
Molecular BioProducts 3101-05-HR
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ART 1000
rack
Confezionamento
pkg of 4X768 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3101-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Misura
1000 μL
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)