Documenti fondamentali
Z743302
Julabo® external Pt 100 bath sensors
L × diam. 200 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiali
PTFE-coated stainless steel
Descrizione
without handle
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8891032
L × diam.
200 mm × 6 mm
Descrizione generale
Pt 100 sensors enable you to reliably measure temperature within Julabo water baths.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)