Z743300
Julabo® external Pt 100 bath sensors
Extension cable, cable L 3.5 m
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8981103
Lungh. cavo
3.5 m
Descrizione generale
Pt 100 sensors enable you to reliably measure temperature within Julabo water baths.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)