Documenti fondamentali
Z743295
Julabo® adaptors
twin distributing with barbed fittings, for 8 mm i.d. tubing, pack of 1
Sinonimo/i:
barbed adaptor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970470
Descrizione generale
For use with Julabo® circulators, twin distributing with barbed fittings, for 8 mm i.d. tubing, pack of 1.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)