Z743277
Julabo® adaptors
for metal tubing, m16x1 male to m16x1 male, pack of 1
Sinonimo/i:
barbed adaptor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8891243
Descrizione generale
For use with Julabo® circulators, adaptor for metal tubing, m16x1 male to m16x1 male, pack of 1.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)