Z743276
Julabo® adaptors
for metal tubing, m10 male to m16 male, pack of 1
Sinonimo/i:
barbed adaptor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970444
Descrizione generale
For use with Julabo® CF31, CF40 and CF41 circulators, adapter for metal tubing M10x1 male to M16x1 male, pack of 1.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)