Key Documents
Z743262
Julabo® bath tubing
tubing insulation, I.D. × L 14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8930410
Diam. int. × lungh.
14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)