Z742489
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
10 mm x 115 mm saw tooth, for 15 and 50 mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.61
Prodotti consigliati
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
10 mm x 115 mm saw tooth, for 15 and 50 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1000-M10
Categorie correlate
Descrizione generale
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742489-1EA | 4061835329670 |