Documenti fondamentali
Z742418
Q-Tube Pressure Monitor
35 SS, pack of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.51
Materiali
316 stainless steel adapter
PTFE sleeve
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Q Labtech 100-PRMSET-35SS
Parametri
180 psi max. pressure
Descrizione generale
The parts with direct chemical contact are made of 316 stainless steel, PTFE, Simriz, or glass.
Pressure Monitor Set-35-SS/100-PRMSET-N35SS contains all items needed for immediate use (316 stainless steel Adapter and matched PTFE sleeve, 1 pressure gauge, 1 pressure tube-35 mL, 10 Septa-35 mL-180 psi, etc.).
Note legali
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742418-1EA4061834419624