Z742308
Rocking platform for RotoBot™ Mini
size mini, size 6 in. × 5.5 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.61
Prodotti consigliati
Misura
mini
6 in. × 5.5 in.
Caratteristiche
includes flat mat
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific R4040-RP
Descrizione generale
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
Altre note
For use with the Rotobot Mini Rotating Mixer Z742297/8/9 (Benchmark Scientific number R4040).
Note legali
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742308-1EA | 4061826163092 |