Z740933
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 10 mL, tol. 0.020 mL, red
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
class A
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.020 mL
Capacità
10 mL
Colore
red
Descrizione generale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740933-12EA | 4061833493915 |