Z740642
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 1200 mL, O.D. × H 140 mm × 80 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
pack of 6 ea
D.E. × alt.
140 mm × 80 mm
Capacità
1200 mL
Diam. × Alt. piastra
140 mm × 80 mm
Descrizione generale
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)