Z740600
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 150 mL, volume 20-140 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 20 mL
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Campo di misura del volume
20-140 mL
Capacità
150 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740600-12EA | 4061832120607 |