Z740555
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 10 mL, ungraduated
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pkg of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740555-48EA | 4061832120331 |