Documenti fondamentali
Z692905
Switchable storage rack for 15 or 50 mL tubes
Sinonimo/i:
test tube storage racks, tube storage box
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 16 x 15 mL / 18 mm tubes
Holds 9 x 50 mL / 31 mm tubes
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS23271A
Lungh. × Largh. × Alt.
132 mm × 132 mm × 129 mm
Descrizione generale
Robust, rugged polypropylene construction for repeated storage. Snap-in one of the two included grids-either 15 mL tube grid or the 50 mL tube grid. Deep grid wells securely hold tubes upright. Locate tubes easily with keyed lid, imprinted grid, and first tube orientation. View tube storage through clear lid and transparent sides.
Autoclavable.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5