Key Documents
Z691984
Cochranes orbitals for Unit molecular models
VSEPR, black
About This Item
Codice UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Cochranes 1958
Descrizione generale
Cochranes orbitals for VSEPR theory are for use with the Unit molecular models (sold separately from Cochranes Unit demonstration kit).
Note legali
Unit is a trademark of Cochranes of Oxford Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)