Key Documents
Z690481
Ace replacement reactor body
capacity 500 mL, PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6391-05
Capacità
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Ace reactor bodies are replacement parts for the Ace all-PTFE filter reactor assembly, Z690368, Z690473 and Z690503.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)