Documenti fondamentali
Z682837
Ace receiving flask,
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 35/20, glass
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS35/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 00426
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)