Z681059
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 750 mL
Sinonimo/i:
218055101
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
round bottle
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 21 805 51 59
Parametri
max. pressure (Not for use under pressure)
Capacità
750 mL
diam. × alt.
95 mm × 203 mm
Raccordi
GL 45 neck thread
Descrizione generale
Please note: Cap not included.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)