Z678465
Krytox® vacuum oil
grade, 1525
Sinonimo/i:
Krytox Lubricant, Vacuum Oil
About This Item
Prodotti consigliati
PM
3470
Caratteristiche
grade 1525
Produttore/marchio commerciale
Du Pont
Numero di viscosità
(20 °C) (261 mm2/s)
Densità
1.90 g/mL at 20 °C
Descrizione generale
Krytox vacuum fluids are precisely distilled to provide low vapor pressures and give superior performance.
- Nonflammable
- Nonreactive
- Free from acetal groups
- Recyclable
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)