Documenti fondamentali
Z678066
Pipetta multicanale Finnpipette® F2
volume 30-300 μL, 12 channel
Sinonimo/i:
Multichannel Pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Caratteristiche
12-channel
color-coded orange
electronic: no
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Finn 4662070
Volume
30-300 μL
Descrizione generale
L′azione di pipettaggio di Finnpipette F2 è leggera, lo strumento è di facile utilizzo e totalmente autoclavabile. Accuratezza e precisione sono la caratteristica cruciale di qualunque pipetta, per cui Finnpipette F2 è stata sviluppata con il meccanismo AVG (regolazione avanzata dei volumi). Si tratta di un meccanismo autonomo di regolazione modulare del volume separato dal corpo della pipetta che migliora accuratezza e precisione nel prevenire possibili effetti del calore della mano sull′accuratezza delle misurazioni.
  • Il meccanismo di regolazione avanzata dei volumi (AVG) garantisce una maggiore accuratezza e precisione.
  • L′ampio display con i numeri bianchi in campo scuro offre una migliore visibilità
  • Pulsante per pipettaggio a doppia azione per un′attività molto leggera e uniforme
  • Totalmente autoclavabile
  • Pistone ad arresto speciale con volumi uguali o inferiori a 50 μL
Note legali
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z678066-1EA4061833035924