Documenti fondamentali
Z676195
Plum saline eyewash refill
pkg of 500 mL
Sinonimo/i:
Saline eyewash solution, Sterile saline rinse
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Plum
Descrizione generale
A bottle containing a 0.9% sterile sodium chloride solution. The bottle can be used alone or as a refill for eyewash stations. The bottle is provided with an ergonomic eyecup, dust cap and clear instructions.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)